Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympehætte
Artikelnummer. 12616765 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Almindelig
Blå lakeret
Blå lakeret
Grøn lakeret
Guld lakeret
Klarlakeret
Rødlakeret
Produkttype:
Center afrivbar krympehætte
Centerhulskrympehætte
Komplet afrivningshætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype unitSize
12616765 Guld lakeret Centerhulskrympehætte Pakke med 1000
11805020 Almindelig Centerhulskrympehætte Pakke med 1000
11885010 Almindelig Center afrivbar krympehætte Pakke med 1000
11895010 Klarlakeret Komplet afrivningshætte Pakke med 1000
12626765 Rødlakeret Centerhulskrympehætte Pakke med 1000
12606505 Blå lakeret Centerhulskrympehætte Pakke med 1000
13401309 Blå lakeret Center afrivbar krympehætte Pakke med 1000
15440130 Rødlakeret Center afrivbar krympehætte Pakke med 1000
12646765 Grøn lakeret Centerhulskrympehætte Pakke med 1000
15440120 Grøn lakeret Center afrivbar krympehætte Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12616765
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 20 mm
  • alu hætte
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Guld lakeret
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminium
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Produkttype Centerhulskrympehætte