Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 mm krympehætte
Artikelnummer. 11895010 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå lakeret
Blå lakeret
Grønlakeret
Guld lakeret
Klarlakeret
Rød Lakeret
Slette
Produkttype:
Komplet afrivningshætte
Midter-afrivningskrimphætte
Midterhuls-krimphætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Produkttype Pakningsstørrelse
11895010 Klarlakeret Komplet afrivningshætte Pakke med 1000
11805020 Slette Midterhuls-krimphætte Pakke med 1000
11885010 Slette Midter-afrivningskrimphætte Pakke med 1000
12616765 Guld lakeret Midterhuls-krimphætte Pakke med 1000
12626765 Rød Lakeret Midterhuls-krimphætte Pakke med 1000
12606505 Blå lakeret Midterhuls-krimphætte Pakke med 1000
13401309 Blå lakeret Midter-afrivningskrimphætte Pakke med 1000
15440130 Rød Lakeret Midter-afrivningskrimphætte Pakke med 1000
12646765 Grønlakeret Midterhuls-krimphætte Pakke med 1000
15440120 Grønlakeret Midter-afrivningskrimphætte Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11895010
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 20 mm
  • alu hætte
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarlakeret
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Aluminium
Mængde 100
Lukkestørrelse ND20
Produkttype Komplet afrivningshætte