Få mere at vide
Diversey ClearKlens Kristalle VH6, 20L, Surfactant detergent additive
BIOPHARMA
Brand:  Diversey 7513380
ClearKlens Kristalle VH6, 20L, Surfactant detergent additive
Produktkode 15320328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2730.00 DKK
    2253.83 DKK / 20 L
    Save 476.17 DKK
    17% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Clearklens Kristalle VH6
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: alkyl alcohol alkoxylate