Få mere at vide
20Beta-Dihydroprogesterone, TRC
Artikelnummer. 30132666
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132666 100 mg
30006913 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449750100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145-15-3
Molekylær formel C21 H32 O2
Molekylvægt (g/mol) 316.48
Synonym (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, Progesterone Imp. C (EP), Pregn-4-en-3-one, 20-hydroxy-, (20R)-, Pregn-4-en-3-one, 20β-hydroxy- (8CI), (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one, 20β-Dihydroprogesterone, 20β-Hydroxy-δ4-pregnen-3-one, 20β-Hydroxypregn-4-en-3-one, 20β-Hydroxyprogesterone, 20β-Progerol, 4-Pregnene-20β-ol-3-one, Pregn-4-en-20β-ol-3-one, Pregn-4-ene-20β-hydroxy-3-one, Progesterol-20β, δ4-Pregnen-20β-ol-3-one, δ4-Pregnene-20β-ol-3-one
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (20R)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Formel vægt 316.2402
Procent renhed >95%