missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

20Beta-dihydrokortisol 21-acetat, TRC

Artikelnummer. 30375299
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375299 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375299 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44874650MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 20beta-Dihydrocortisol 21-Acetate
CAS 66774-49-0
Molekylær formel C23H34O6
Mængde 50 mg
Synonym 11beta,17,20beta,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3-one 21-Acetate, (11beta,20R)-21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-pregn-4-en-3-one
InChI formel InChI=1S/C23H34O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-20,26-28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OC[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [(2R)-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-hydroxyethyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 406.51
Formel vægt 406.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.