Få mere at vide
20b-Dihydrocortisol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20beta-Dihydrocortisol |
| CAS | 116-58-5 |
| Molekylær formel | C21 H32 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Pregn-4-en-3-one, 11,17,20,21-tetrahydroxy-, (11beta,20R)-, Pregn-4-en-3-one, 11beta,17,20beta,21-tetrahydroxy- (6CI,7CI,8CI), (11beta,20R)-11,17,20,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3-one, 11beta,17,20beta,21-Tetrahydroxy-4-pregnen-3-one, 11beta,17α,20beta,21-Tetrahydroxy-pregn-4-en-3-one, 17-(1,2-Dihydroxyethyl)androsten-3-one-11,17-diol, 20beta-Dihydrocortisol, 20beta-Hydroxycortisol, 4-Pregene-11beta,17alpha,20beta,21-tetrol-3-one, 4-Pregnene-11beta,17alpha,20beta,21-tetrol-3-one, Pregn-4-en-11beta,17alpha,20beta,21-tetrol-3-one, Pregn-4-ene-11beta,17alpha,20beta,21-tetraol-3-one, Reichstein's compound E, Reichstein's substance E, delta4-Pregnene-11beta,17alpha,20beta,21-tetraol-3-one, Pregn-4-en-3-one, 11,17,20,21-tetrahydroxy-, (11β,20R)-, Pregn-4-en-3-one, 11β,17,20β,21-tetrahydroxy- (6CI,7CI,8CI), (11β,20R)-11,17,20,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3-one, 11β,17,20β,21-Tetrahydroxy-4-pregnen-3-one, 11β,17α,20β,21-Tetrahydroxy-pregn-4-en-3-one, 17-(1,2-Dihydroxyethyl)androsten-3-one-11,17-diol, 20β-Dihydrocortisol, 20β-Hydroxycortisol, 4-Pregene-11β,17α,20β,21-tetrol-3-one, 4-Pregnene-11β,17α,20β,21-tetrol-3-one, Pregn-4-en-11β,17α,20β,21-tetrol-3-one, Pregn-4-ene-11β,17α,20β,21-tetraol-3-one, Reichstein's compound E, Reichstein's substance E, Δ4-Pregnene-11β,17α,20β,21-tetraol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-18,22,24-26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.48 |
| Formel vægt | 364.225 |