Få mere at vide
20Alpha-Hydroxy Cholesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 20a-Hydroxy Cholesterol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-18(2)7-6-14-27(5,29)24-11-10-22-21-9-8-19-17-20(28)12-15-25(19,3)23(21)13-16-26(22,24)4/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 402.3498 |
| Procent renhed | >95% |