Få mere at vide
RETSCH 203 mm diameter testsigte i rustfrit stål med elektroformet plade
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
10μ m
16μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 16μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/3 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Air Jet sigtemaskine AS 200 jetfly |
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |