Få mere at vide
RETSCH 203 mm diameter testsigte i rustfrit stål med elektroformet plade
Artikelnummer. 11964412 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
10μ m
16μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11964412
Brand: RETSCH 60.142.000010
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 10μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/3
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Air Jet sigtemaskine AS 200 jetfly
Højde (metrisk) 25mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 203 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål