Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 8 in. dia.
Porestørrelse:
106μ m
250μ m
425μ m
500μ m
Beskrivelse
- Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
- Rustfrit stålnet
- Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filet (frit flydende prøve)
- Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
- Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
- Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
- Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 250μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310-1/BS 410-1 EN 9001 (QMAS) |
| Materiale | Rustfrit stål, Messing |
| Højde (metrisk) | 50/25mm |
| Til brug med (applikation) | Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203 mm |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |