Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 8 in. dia.
Artikelnummer. 10441734
Porestørrelse:
106μ m
250μ m
425μ m
500μ m
Artikelnummer. 10441734
Brand: Endecotts™ 008SAW.500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Testsigter i rustfrit stål i fuld højde tilbyder alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 8 in. dia. overholder ASTM 11 standarder
  • Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Rustfrit stålnet
  • Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 500μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 203 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål
Si nummer 35