Få mere at vide
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsigtesæt i rustfrit stål, ASTM Certifikat
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 200 Tryk |
| Inkluderer | Certifikat, der angiver overensstemmelse, 6 testsigter (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh) og opsamlingsskål |
| Højde (metrisk) | 50.8mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203.2 mm |
| Vis mere |