Få mere at vide
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, Porestørrelse: Under 10 mm
Shop alle Retsch produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 1,12 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Højde (metrisk) | 50.8mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203.2 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |