Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, mikrometer porestørrelser
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, mikrometer porestørrelser
Artikelnummer. 10780463 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
40 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | unitSize |
|---|---|---|
| 10780463 | 600μ m | Hver |
| 10458731 | 100μ m | Hver |
| 10680452 | 106μ m | Hver |
| 10468731 | 112μ m | Hver |
| 10045041 | 140μ m | Hver |
| 10320532 | 125μ m | Hver |
| 10136931 | 150μ m | Hver |
| 10593532 | 160μ m | Hver |
| 10320722 | 200μ m | Hver |
| 10055041 | 180μ m | Hver |
| 10524112 | 20μ m | Hver |
| 10025091 | 212μ m | Hver |
| 10035091 | 224μ m | Hver |
| 10640292 | 250μ m | Hver |
| 10094931 | 355μ m | Hver |
| 10416241 | 25μ m | Hver |
| 10750853 | 32μ m | Hver |
| 10761433 | 300μ m | Hver |
| 10437201 | 315μ m | Hver |
| 10084931 | 280μ m | Hver |
| 10630452 | 36μ m | Hver |
| 10477001 | 38μ m | Hver |
| 10075071 | 40μ m | Hver |
| 10477571 | 400μ m | Hver |
| 10719702 | 450μ m | Hver |
| 10094771 | 500μ m | Hver |
| 10640452 | 45μ m | Hver |
| 10751623 | 50μ m | Hver |
| 10709702 | 425μ m | Hver |
| 10310292 | 53μ m | Hver |
| 10458341 | 560μ m | Hver |
| 10457771 | 56μ m | Hver |
| 10298871 | 630μ m | Hver |
| 10729132 | 71μ m | Hver |
| 10014961 | 75μ m | Hver |
| 10360382 | 80μ m | Hver |
| 10740853 | 800μ m | Hver |
| 10360952 | 900μ m | Hver |
| 10524492 | 850μ m | Hver |
| 10014971 | 90μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10780463
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.149.000600
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
959.00 DKK
896.85 DKK / Pakke med 1
Spare 62.15 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 600μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Højde (metrisk) | 50.8mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203.2 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Show More Show Less |