Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, mikrometer porestørrelser
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, mikrometer porestørrelser
Artikelnummer. 10751623 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Unit Size:
Hver
40 product options available for selection
| Product Code. | Porestørrelse | unitSize |
|---|---|---|
| 10751623 | 50μ m | Hver |
| 10458731 | 100μ m | Hver |
| 10680452 | 106μ m | Hver |
| 10468731 | 112μ m | Hver |
| 10045041 | 140μ m | Hver |
| 10320532 | 125μ m | Hver |
| 10136931 | 150μ m | Hver |
| 10593532 | 160μ m | Hver |
| 10320722 | 200μ m | Hver |
| 10055041 | 180μ m | Hver |
| 10524112 | 20μ m | Hver |
| 10025091 | 212μ m | Hver |
| 10035091 | 224μ m | Hver |
| 10640292 | 250μ m | Hver |
| 10094931 | 355μ m | Hver |
| 10416241 | 25μ m | Hver |
| 10750853 | 32μ m | Hver |
| 10761433 | 300μ m | Hver |
| 10437201 | 315μ m | Hver |
| 10084931 | 280μ m | Hver |
| 10630452 | 36μ m | Hver |
| 10477001 | 38μ m | Hver |
| 10075071 | 40μ m | Hver |
| 10477571 | 400μ m | Hver |
| 10719702 | 450μ m | Hver |
| 10094771 | 500μ m | Hver |
| 10640452 | 45μ m | Hver |
| 10709702 | 425μ m | Hver |
| 10310292 | 53μ m | Hver |
| 10458341 | 560μ m | Hver |
| 10457771 | 56μ m | Hver |
| 10780463 | 600μ m | Hver |
| 10298871 | 630μ m | Hver |
| 10729132 | 71μ m | Hver |
| 10014961 | 75μ m | Hver |
| 10360382 | 80μ m | Hver |
| 10740853 | 800μ m | Hver |
| 10360952 | 900μ m | Hver |
| 10524492 | 850μ m | Hver |
| 10014971 | 90μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 40 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10751623
Supplier
RETSCH
Supplier No.
60.149.000050
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 50μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Højde (metrisk) | 50.8mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203.2 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |
| Show More Show Less |