Få mere at vide
RETSCH 203,2 dia. x 50,8 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, mikrometer porestørrelser
Artikelnummer. 10630452 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10630452
Brand: RETSCH 60.149.000036
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 36μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Højde (metrisk) 50.8mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 203.2 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål