Få mere at vide
Fisherbrand™ 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
63 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1Each |
| Porestørrelse | 63 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Højde (metrisk) | 50.8 mm |
| Til brug med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203.2 mm |
| Rammemateriale | Stainless Steel |
| Vis mere |