Få mere at vide
RETSCH 203,2 dia. x 25,4 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, porestørrelser: 10 mm og større Artikelnummer.: 11994512
Forventet forsendelse: 24-02-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
RETSCH 203,2 dia. x 25,4 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, porestørrelser: 10 mm og større
Artikelnummer. 11994512 Shop alle Retsch produkter
18 mm, Hver
Porestørrelse:
10 mm
11.20 mm
12.50 mm
13.20 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.40 mm
25 mm
26.50 mm
28 mm
31.50 mm
35.50 mm
37.50 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11994512
Brand: RETSCH 60.140.018000
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-02-2026
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 18 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Højde (metrisk) 25.4mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 203.2 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål
Produkttitel
RETSCH 203,2 dia. x 25,4 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, porestørrelser: 10 mm og større >