Få mere at vide
RETSCH 203,2 dia. x 25,4 mmH testsigte i rustfrit stål, ISO Certifikat, mikrometer porestørrelser
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
36μ m
38μ m
40μ m
45μ m
50μ m
53μ m
56μ m
63μ m
71μ m
75μ m
80μ m
90μ m
100μ m
106μ m
112μ m
125μ m
140μ m
150μ m
160μ m
180μ m
200μ m
212μ m
224μ m
250μ m
280μ m
300μ m
315μ m
355μ m
400μ m
425μ m
450μ m
500μ m
560μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
900μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 900μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310/1 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Højde (metrisk) | 25.4mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203.2 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |