Få mere at vide
RETSCH 203,2 dia. x 25,4 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certifikat, Porestørrelser: Under 10 mm
Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1.18 mm
1.40 mm
1.70 mm
2 mm
2.36 mm
2.80 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
8 mm
9.50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 1.70 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ASTM E 11 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Shaker AS 300 |
| Højde (metrisk) | 25.4mm |
| Til brug med (applikation) | Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 203.2 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Show More |
Product Content Correction
Product Title
RETSCH 203,2 dia. x 25,4 mmH testsigte i rustfrit stål, ASTM Certifikat, Porestørrelser: Under 10 mm >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction