Specifications
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 2 mm |
| Type | Sigte |
| Certificeringer/compliance | Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000, BS410 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Overensstemmelsesattest og registreringskort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Vævet tråd |