Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Shop alle Fisherbrand produkter
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
4 mm
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Testsigter på 100 mm og 200 mm i diameter med stel af rustfrit stål og vævet trådnet. Leveres med overensstemmelsesattest og registreringskort. Yderligere maskestørrelser og diametre sigter tilgængelige - kontakt venligst kundeservice for detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 4 mm |
| Type | Sigte |
| Certificeringer/compliance | Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000, BS410 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Overensstemmelsesattest og registreringskort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Vævet tråd |