Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Artikelnummer. 11577542 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
4 mm
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 11577542 | 500μ m | Hver |
| 11537542 | 1,00 mm | Hver |
| 11567552 | 106μ m | Hver |
| 11557552 | 125μ m | Hver |
| 11547552 | 150μ m | Hver |
| 11597532 | 2 mm | Hver |
| 11527552 | 212μ m | Hver |
| 11517552 | 250μ m | Hver |
| 11527562 | 38μ m | Hver |
| 11587542 | 425μ m | Hver |
| 11517562 | 45μ m | Hver |
| 11507552 | 300μ m | Hver |
| 11597023 | 4 mm | Hver |
| 11507562 | 53μ m | Hver |
| 11567542 | 600μ m | Hver |
| 11597552 | 63μ m | Hver |
| 11557542 | 710μ m | Hver |
| 11587552 | 75μ m | Hver |
| 11547542 | 852μ m | Hver |
| 11577552 | 90μ m | Hver |
| 11557562 | 20μ m | Hver |
| 11547562 | 25μ m | Hver |
| 11537562 | 32μ m | Hver |
| 11597542 | 355μ m | Hver |
| 11567532 | 3,35 mm | Hver |
| 11577532 | 2,80 mm | Hver |
| 11587532 | 2,36 mm | Hver |
| 11537552 | 180μ m | Hver |
| 11507542 | 1,70 mm | Hver |
| 11517542 | 1,40 mm | Hver |
| 11527542 | 1,18 mm | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Artikelnummer.
11577542
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
441.00 DKK
372.00 DKK / Pakke med 1
Spare 69.00 DKK
15% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
334.80 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Specifications
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 500μ m |
| Produkttype | Si |
| Certificeringer/compliance | Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000, BS410 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Overensstemmelsesattest og registreringskort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Vævet tråd |