Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Artikelnummer. 11537542 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
4 mm
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
11537542 1,00 mm Hver
11567552 106μ m Hver
11557552 125μ m Hver
11547552 150μ m Hver
11597532 2 mm Hver
11527552 212μ m Hver
11517552 250μ m Hver
11527562 38μ m Hver
11587542 425μ m Hver
11517562 45μ m Hver
11507552 300μ m Hver
11597023 4 mm Hver
11577542 500μ m Hver
11507562 53μ m Hver
11567542 600μ m Hver
11597552 63μ m Hver
11557542 710μ m Hver
11587552 75μ m Hver
11547542 852μ m Hver
11577552 90μ m Hver
11557562 20μ m Hver
11547562 25μ m Hver
11537562 32μ m Hver
11597542 355μ m Hver
11567532 3,35 mm Hver
11577532 2,80 mm Hver
11587532 2,36 mm Hver
11537552 180μ m Hver
11507542 1,70 mm Hver
11517542 1,40 mm Hver
11527542 1,18 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 11537542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 DKK
    372.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.00 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål og fås i mange forskellige størrelser. Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet har en diameter på 200 mm.
Testsigter på 100 mm og 200 mm i diameter med stel af rustfrit stål og vævet trådnet. Leveres med overensstemmelsesattest og registreringskort. Yderligere maskestørrelser og diametre sigter tilgængelige - kontakt venligst kundeservice for detaljer.
Tekniske data
Oversigt Blændestørrelse: 1,00 mm
Mængde 1 hver
Porestørrelse 1,00 mm
Produkttype Si
Certificeringer/compliance Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000, BS410
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Overensstemmelsesattest og registreringskort
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Vævet tråd