Få mere at vide
Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet
Artikelnummer. 11517552 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
25μ m
32μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1,00 mm
106μ m
1,18 mm
125μ m
1,40 mm
150μ m
1,70 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
2,80 mm
300μ m
3,35 mm
355μ m
4 mm
425μ m
500μ m
600μ m
710μ m
852μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
11517552 250μ m Hver
11537542 1,00 mm Hver
11567552 106μ m Hver
11557552 125μ m Hver
11547552 150μ m Hver
11597532 2 mm Hver
11527552 212μ m Hver
11527562 38μ m Hver
11587542 425μ m Hver
11517562 45μ m Hver
11507552 300μ m Hver
11597023 4 mm Hver
11577542 500μ m Hver
11507562 53μ m Hver
11567542 600μ m Hver
11597552 63μ m Hver
11557542 710μ m Hver
11587552 75μ m Hver
11547542 852μ m Hver
11577552 90μ m Hver
11557562 20μ m Hver
11547562 25μ m Hver
11537562 32μ m Hver
11597542 355μ m Hver
11567532 3,35 mm Hver
11577532 2,80 mm Hver
11587532 2,36 mm Hver
11537552 180μ m Hver
11507542 1,70 mm Hver
11517542 1,40 mm Hver
11527542 1,18 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 11517552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 DKK
    372.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål og fås i mange forskellige størrelser. Fisherbrand™ Testsigte i rustfrit stål med vævet trådnet har en diameter på 200 mm.
Testsigter på 100 mm og 200 mm i diameter med stel af rustfrit stål og vævet trådnet. Leveres med overensstemmelsesattest og registreringskort. Yderligere maskestørrelser og diametre sigter tilgængelige - kontakt venligst kundeservice for detaljer.
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 250μ m
Produkttype Si
Certificeringer/compliance Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000, BS410
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Overensstemmelsesattest og registreringskort
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Vævet tråd