Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 200 mm dia.
Artikelnummer. 11597504
Porestørrelse:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11597504
Brand: Endecotts™ 200SIW.075
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 200 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Rustfrit stålnet
  • Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 75μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 / BS410
Diameter (engelsk) Ydre 7,87 tommer
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål