Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 200 mm dia.
Artikelnummer. 11597474
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
11597474 1,18 mm -
11567474 1,7 mm -
11587474 1,4 mm -
10644415 1,4 mm -
10092184 180μ m Hver
11547434 106 mm Hver
11634762 125μ m -
11527474 2,36 mm -
11654762 1 mm -
11517524 20μ m -
10022044 20μ m -
15641694 212μ m Hver
11577494 212μ m Hver
12065240 212μ m -
15651694 250μ m Hver
10566544 250μ m -
10265254 2 mm -
11587464 3,35 mm -
11597514 32μ m -
10133734 32μ m -
11557444 35,5 mm -
11577444 28 mm -
11577514 38μ m -
10769045 38μ m -
10114214 45μ m -
11557514 45μ m Hver
10585574 40 mm -
11527444 50 mm Hver
10613865 53μ m -
11537514 53μ m -
11507484 900μ m -
12971985 600μ m -
11587434 71 mm Hver
10443394 850μ m Hver
11597504 75μ m Hver
10134214 75μ m -
11577504 90μ m -
10022524 90μ m Hver
11517514 63μ m Hver
10452084 63μ m -
11547514 50μ m -
10235494 300μ m -
12981985 425μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Artikelnummer. 11597474 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 200SIW1.18
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 200 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Rustfrit stålnet
  • Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Porestørrelse 1,18 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 / BS410
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 50 mm
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål