Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 200 mm dia.
Porestørrelse:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 200 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
- Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
- Rustfrit stålnet
- Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filet (frit flydende prøve)
- Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
- Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
- Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
- Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 38μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310-1 / BS410 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7,87 tommer |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |