Få mere at vide
- Home
- Products
- Filtre og filtrering
- Mekaniske sigter
- Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 200 mm dia.
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 200 mm dia.
Artikelnummer. 10566544
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
43 product options available for selection
| Artikelnummer. | Porestørrelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 10566544 | 250μ m | - |
| 11597474 | 1,18 mm | - |
| 11567474 | 1,7 mm | - |
| 11587474 | 1,4 mm | - |
| 10644415 | 1,4 mm | - |
| 10092184 | 180μ m | Hver |
| 11547434 | 106 mm | Hver |
| 11634762 | 125μ m | - |
| 11527474 | 2,36 mm | - |
| 11654762 | 1 mm | - |
| 11517524 | 20μ m | - |
| 10022044 | 20μ m | - |
| 15641694 | 212μ m | Hver |
| 11577494 | 212μ m | Hver |
| 12065240 | 212μ m | - |
| 15651694 | 250μ m | Hver |
| 10265254 | 2 mm | - |
| 11587464 | 3,35 mm | - |
| 11597514 | 32μ m | - |
| 10133734 | 32μ m | - |
| 11557444 | 35,5 mm | - |
| 11577444 | 28 mm | - |
| 11577514 | 38μ m | - |
| 10769045 | 38μ m | - |
| 10114214 | 45μ m | - |
| 11557514 | 45μ m | Hver |
| 10585574 | 40 mm | - |
| 11527444 | 50 mm | Hver |
| 10613865 | 53μ m | - |
| 11537514 | 53μ m | - |
| 11507484 | 900μ m | - |
| 12971985 | 600μ m | - |
| 11587434 | 71 mm | Hver |
| 10443394 | 850μ m | Hver |
| 11597504 | 75μ m | Hver |
| 10134214 | 75μ m | - |
| 11577504 | 90μ m | - |
| 10022524 | 90μ m | Hver |
| 11517514 | 63μ m | Hver |
| 10452084 | 63μ m | - |
| 11547514 | 50μ m | - |
| 10235494 | 300μ m | - |
| 12981985 | 425μ m | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10566544
Leverandør
Endecotts™
Leverandørnr.
200SIW.250
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1010.00 DKK
713.32 DKK / Pakke med 1
Spare 296.68 DKK
29% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 200 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
- Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
- Rustfrit stålnet
- Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
- Naturlig filet (frit flydende prøve)
- Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
- Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
- Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
- Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 250μ m |
| Produkttype | Test-si |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310-1 / BS410 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |