Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 200 mm dia.
Artikelnummer. 10235494
Porestørrelse:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10235494
Brand: Endecotts™ 200SIW.300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 200 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Rustfrit stålnet
  • Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Porestørrelse 300μ m
Type Sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 / BS410
Højde (metrisk) 50 mm
amerikansk standard nr. 50
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Skærmstørrelse 50 mesh
Mesh materiale Rustfrit stål
Si nummer 50