Få mere at vide
Endecotts™ Testsigte i rustfrit stål, 200 mm dia.
Artikelnummer. 10114214
Skift visning
Porestørrelse:
20μ m
32μ m
38μ m
45μ m
50μ m
53μ m
63μ m
75μ m
90μ m
1 mm
1,18 mm
125μ m
1,4 mm
1,7 mm
180μ m
2 mm
212μ m
2,36 mm
250μ m
300μ m
3,35 mm
425μ m
600μ m
850μ m
900μ m
28 mm
35,5 mm
40 mm
50 mm
71 mm
106 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
43 product options available for selection
Product selection table with 43 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse unitSize
10114214 45μ m -
11597474 1,18 mm -
11567474 1,7 mm -
11587474 1,4 mm -
10644415 1,4 mm -
10092184 180μ m Hver
11547434 106 mm Hver
11634762 125μ m -
11527474 2,36 mm -
11654762 1 mm -
11517524 20μ m -
10022044 20μ m -
15641694 212μ m Hver
11577494 212μ m Hver
12065240 212μ m -
15651694 250μ m Hver
10566544 250μ m -
10265254 2 mm -
11587464 3,35 mm -
11597514 32μ m -
10133734 32μ m -
11557444 35,5 mm -
11577444 28 mm -
11577514 38μ m -
10769045 38μ m -
11557514 45μ m Hver
10585574 40 mm -
11527444 50 mm Hver
10613865 53μ m -
11537514 53μ m -
11507484 900μ m -
12971985 600μ m -
11587434 71 mm Hver
10443394 850μ m Hver
11597504 75μ m Hver
10134214 75μ m -
11577504 90μ m -
10022524 90μ m Hver
11517514 63μ m Hver
10452084 63μ m -
11547514 50μ m -
10235494 300μ m -
12981985 425μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
43 options
Artikelnummer. 10114214 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 200SIW.045
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldhøjde testsigter giver alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Testsigter i rustfrit stål, 200 mm dia. overholde ISO 3310-1 / BS410 standarder.
  • Præcisionsramme i rustfrit stål (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Rustfrit stålnet
  • Præcis blænde iht ISO 3310-1 / BS410
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 45μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 / BS410
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål