Få mere at vide
RETSCH 200 mm diameter ISO Rustfrit stål med trådgaze testsigte
Artikelnummer. 15137352 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
38μ m
63μ m
425μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15137352
Brand: RETSCH 60.331.000038
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 38μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Certifikat, der indikerer overholdelse
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål