Få mere at vide
RETSCH 200 mm diameter ISO Testsigte i rustfrit stål
Artikelnummer. 11934402 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
63μ m, 125μ m, 250μ m, 500μ m, 1 mm, 2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11934402
Brand: RETSCH 60.131.000998
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 63μ m, 125μ m, 250μ m, 500μ m, 1 mm, 2 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310/1
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) AS 200 Tap Si-ryster
Inkluderer Certifikat, der angiver overensstemmelse, 6 testsigter (63μ m, 125μ m, 250μ m, 500μ m, 1 mm, 2 mm) og opsamlingsskål
Højde (metrisk) 50 mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål