Få mere at vide
KGW Isotherm™ 2000mL Blue Metal Dewar bærekolbe med håndtag
Artikelnummer. 10370571
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10370571 2 l
1 options
Artikelnummer. 10370571 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 10613
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 120mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler
Højde (metrisk) Indvendig 290mm
Højde (metrisk) 345mm
Inkluderer Sidegreb
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Materiale Borosilikatglas