Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2000 ml flasker til Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bearbejd en 16L høst i en enkelt kørsel med Thermo Scientific™ 2000 ml flaske, den ideelle løsning til adskillelse af store mængder høst. Designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
ul>Ideel til bakterie-, gær-, pattedyrscelleadskillelse Bearbejd op til 12 L i en enkelt kørsel ved hastigheder op til 7.187 xg eller 16 L i en enkelt kørsel ved hastigheder op til 5.374 xg Bredmundingsdesign forenkler dekantering, genopslæmning og fjernelse af piller Til centrifugeringsdriftstemperaturer fra 4° til 40 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Høst af bakterier, gær og pattedyrceller |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 188 |
| Mængde | Sæt med 2 |
| Sterilitet | Steril |
| Gennemsigtighed | Gennemskinnelig |
| Bredde (metrisk) | 99 |
| Certificeringer/compliance | TSE / BSE transmission fri |
| Vis mere |