Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2000 ml flasker til Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Artikelnummer. 16650842 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Materiale:
PPCO
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Materiale unitSize
16650842 Ikke steril Polypropylen -
17130579 Steril Polypropylen -
15530194 Ikke steril PPCO Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16650842 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 DKK
    2051.76 DKK / Pakke med 2
    Spare 133.24 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ 2000 ml flaske designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Bearbejd en 16L høst i en enkelt kørsel med Thermo Scientific™ 2000 ml flaske, den ideelle løsning til adskillelse af store mængder høst. Designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
  • Ideel til bakterie-, gær-, pattedyrscelleadskillelse
  • Bearbejd op til 12L i en enkelt kørsel ved hastigheder op til 7.187 xg eller 16L i en enkelt kørsel ved hastigheder op til 5.374 xg
  • Bredmundingsdesign forenkler dekantering, genopslæmning og fjernelse af piller
  • Til centrifugeringsdriftstemperaturer fra 4° til 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Farve Hvid
Oversigt 2000 ml flaske
Til brug med (applikation) Til adskillelse af pattedyr, gær og bakterier
Materiale Polypropylen
Mængde Sæt med 2
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeringer/compliance USP Klasse VI ikke-cytotoksisk
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Maks. Kraft 7187 x g
Mund Brede
Form Konisk
Produkttype Bioproces container
Til brug med (udstyr) BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swinging Bucket Rotor
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej