Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2000 ml flasker til Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Artikelnummer. 15530194
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Materiale:
PPCO
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Materiale Pakningsstørrelse
15530194 Ikke steril PPCO Pakke med 2
16650842 Ikke steril Polypropylen -
17130579 Steril Polypropylen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15530194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4560.00 DKK
    4222.90 DKK / Pakke med 2
    Spare 337.10 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Thermo Scientific™ 2000 ml flaske designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Bearbejd en 16L høst i en enkelt kørsel med Thermo Scientific™ 2000 ml flaske, den ideelle løsning til adskillelse af store mængder høst. Designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge og 6 x 2000 mL eller 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
De Thermo Scientific™ 2000 ml flasker er den ideelle løsning til adskillelse af store mængder høst. Designet til brug i Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Farve Hvid
Oversigt 2000 ml oval flaske
Til brug med (applikation) Til pattedyrs-, gær- og bakteriecelleadskillelser
Materiale PPCO
nr. pr. sag Tilfælde af 2
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Nej
Til brug med (udstyr) Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Certificeringer/compliance Fødevarekvalitet