Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
2000 ml
6 x 2000 ml
8 x 2000 ml
Inkluderer:
Oval spand (sæt med 2)
Rotor, ovale spande, 2000 ml flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS svingende skovlrotorer er designet til brug med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocessing centrifuge. Rotoren, spandene og flaskerne, der leveres som et sæt, er konstrueret til at forenkle betjeningen af centrifugen og samtidig maksimere produktiviteten.
Opnå effektiv og pålidelig prøvebehandling med følgende funktioner:
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
- 6 x 2000mL (12L) kapacitet ved 4.700 max rpm (7.187 xg max RCF) drift;
- 8 x 2000 ml (16 L) kapacitet ved 3.900 max rpm (5.374 xg max RCF) drift
- Brugervenlig innovativ 2000 ml spand og flaske med et design med bred mund kræver ingen bro og er modstandsdygtig over for 1000 cyklusser
- Thermo Scientific™ Eco-Spin™ forrude giver energibesparelser på op til 60 % sammenlignet med rotorer uden forrude
- Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ og Auto-ID™ muliggør øjeblikkelig lågåbning, opbevaring og rotoridentifikation, der sparer tid og beskytter integriteten af dine prøver
- 2 års garanti
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsforrude og -spand, polypropylenflaske |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 6 x 2000 ml |
| Maks. RCF | 7,187 x g |
| Maks. Hastighed | 4,700 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Centrifuge |
| Inkluderer | Rotor, ovale spande, 2000 ml flasker |