Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS Swinging Bucket Rotorer
Artikelnummer. 15570194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
2000 ml
6 x 2000 ml
8 x 2000 ml
Inkluderer:
Oval spand (sæt med 2)
Rotor, ovale spande, 2000 ml flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15570194
Brand: Thermo Scientific™ 75003964
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den unikke kapacitet på 8 x 2000mL (16L). Thermo Scientific™ 2000mL BIOS svingende skovlrotorer øger produktiviteten af dine biobehandlingsmetoder.
Thermo Scientific™ 2000mL BIOS svingende skovlrotorer er designet til brug med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 bioprocessing centrifuge. Rotoren, spandene og flaskerne, der leveres som et sæt, er konstrueret til at forenkle betjeningen af centrifugen og samtidig maksimere produktiviteten.
Opnå effektiv og pålidelig prøvebehandling med følgende funktioner:
  • 6 x 2000mL (12L) kapacitet ved 4.700 max rpm (7.187 xg max RCF) drift;
  • 8 x 2000 ml (16 L) kapacitet ved 3.900 max rpm (5.374 xg max RCF) drift
  • Brugervenlig innovativ 2000 ml spand og flaske med et design med bred mund kræver ingen bro og er modstandsdygtig over for 1000 cyklusser
  • Thermo Scientific™ Eco-Spin™ forrude giver energibesparelser på op til 60 % sammenlignet med rotorer uden forrude
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ og Auto-ID™ muliggør øjeblikkelig lågåbning, opbevaring og rotoridentifikation, der sparer tid og beskytter integriteten af dine prøver
  • 2 års garanti
Opgrader til Thermo Scientific™ Dura-Coat™ spande med nikkelbelægning for at forbedre beskyttelsen mod korrosion på grund af fugt, kemikalier eller alkaliske opløsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Svingende spandrotor
Volumen 2000 ml
Til brug med (udstyr) 2000 mL svingende skovl rotorsæt
Inkluderer Oval spand (sæt med 2)