Få mere at vide
Eppendorf™ 2000 μL steril polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR-plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003340 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Emballage:
10 poser x 8 plader
5 poser x 4 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
Artikelnummer. 10227512
Brand: Eppendorf™ 0030502345
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PCR-plader, fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
Disse plader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometrien tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser. De nye polypropylenplader opfylder alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Emballage 5 poser x 4 plader
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96