Få mere at vide
Eppendorf™ 2000 μL steril polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR-plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10267462 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Emballage:
10 poser x 8 plader
5 poser x 4 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Emballage Pakningsstørrelse
10267462 Hvid 5 poser x 4 plader Pakke med 20
10227512 Blå 5 poser x 4 plader Pakke med 20
10165412 Grøn 5 poser x 4 plader Pakke med 20
10359192 Gul 5 poser x 4 plader Pakke med 20
10052143 Hvid 10 poser x 8 plader Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10267462 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030502302
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
PCR-plader, fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
Disse plader kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometrien tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser. De nye polypropylenplader opfylder alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 5 poser x 4 plader
Farve Hvid
Produkttype Deepwell Plade
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2000μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Prøveopbevaring og forberedelse, bakterie- og gærdyrkning, DNA- og RNA-isolering med høj gennemstrømning