Få mere at vide
Eppendorf™ 2000 μL polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR plader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8003339 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
Artikelnummer. 10245983
Brand: Eppendorf™ 0030505301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometrien af Eppendorf™ 2000 μL polypropylen 96-brønds dybbrønd PCR-plader tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering, hvilket accelererer dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser.
  • Opfyld alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer.
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR* inhibitor (PCR* ren)
  • LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 2000μ L