Få mere at vide
Brannan™ 200-seriens specifikke tyngdekraftshydrometre
Beskrivelse
- 250 mm i længden
- Skala underopdeling 0,002
- Nøjagtighed på ±0,002 specifik vægt
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- Tilgængelig justeret for enten lav eller mellem overfladespænding
- Tilgængelig for adskillige specifikke vægteområder
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 200-seriens specifikke tyngdekraftshydrometre |
| Oversigt | ISO 650, 916 |
| Materiale | Glas |
| Til brug med (applikation) | Lav overfladespænding |