Beskrivelse
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Modhager giver sikkert greb på indersiden af fle in., ible slanger. Konstrueret af USP kompatibel polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Udløbsport | Slange Barb Y |
| Steriliseringsmetode | Gammastråling, ethylenoxid (EtO), E-stråle og autoklave |
| Form | Y |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.