Få mere at vide
Value Plastics 200 Series Slange Barb Fittings, Albue
Artikelnummer. 30053622 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Emballagemængde:
25/Pk.
Artikelnummer. Emballagemængde
30053622 25/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30053622 Leverandør Value Plastics Leverandørnr. L230J2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00 DKK
    426.90 DKK / Pakke med 25
    Spare 61.10 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
En sikker forbindelse under tryk med modhager i 200-serien
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Modhager giver sikkert greb på indersiden af fle in., ible slanger. Konstrueret af USP kompatibel PVDF
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Emballagemængde 25/Pk.
Udløbsport Hose Barb Union
Steriliseringsmetode Gammastråling, ethylenoxid (EtO), E-stråle og autoklave
Form Albue
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.