Få mere at vide
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Medium spatler
Artikelnummer. 11824593 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11824593
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lys finish, klingen i den ene ende flad og en 45 graders vinkel i den anden ende; disse spatler er ideelle til brug med en bred vifte af forbindelser i de fleste laboratoriemiljøer.
  • Nikkel 200 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold)
  • Ideel til brug med en bred vifte af sammensætning. Lys finish
  • Klingen i den ene ende flad, den anden ende ved 45° vinkel
  • 'Mikrovægt' - centertønde diameter 1,60 mm
  • 'Middelvægt' - centercylinderdiameter 3,65 mm
  • Lang nok til at beskytte brugerens hænder mod varme overflader
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Produkttype Spatel
Slutte Lyse
Til brug med (applikation) Til strukturelle applikationer, hvor modstandsdygtighed over for korrosion er den vigtigste overvejelse
Bredde (metrisk) klinge 10 mm
Temperatur (metrisk) Maks 315 °C
Materiale Nikkel
Længde (metrisk) 180 mm