Få mere at vide
Linker Industrietechnik™ Testsigte i rustfrit stål med PVC-svejsning, 200 Dia. x 50 mm Højde
Porestørrelse:
250μ m
Beskrivelse
- Reoler i rustfrit stål med en indvendig højde på 50 mm
- Diameter: 200 mm
- Testsihud af rustfrit stål
- PVC svejsning
- Identifikationsnummer og certifikat for overensstemmelse
- Tåler op til temperaturer på 70 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Porestørrelse | 250μ m |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | Overholdelse 2.1 EN 10 204 og ISO 3310-1. Hovedsortiment iht ISO 565 (mesh åbninger) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Til brug med (applikation) | Til dimensionering af aggregater, nødder, hasselnød, frugt |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |