Få mere at vide
Linker Industrietechnik™ Testsigte i rustfrit stål med PVC-svejsning, 200 Dia. x 50 mm Højde
Artikelnummer. 11714379
Porestørrelse:
250μ m
Artikelnummer. 11714379
Brand: Linker Industrietechnik™ 552.050.221038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Sigter partikler i en bred vifte af porestørrelser. Disse testsigter i rustfrit stål har PVC-svejsning og en indvendig højde på 50 mm og en diameter på 200 mm.
  • Reoler i rustfrit stål med en indvendig højde på 50 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Testsihud af rustfrit stål
  • PVC svejsning
  • Identifikationsnummer og certifikat for overensstemmelse
  • Tåler op til temperaturer på 70 °C
Tekniske data
Mængde 1 hver
Porestørrelse 250μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance Overholdelse 2.1 EN 10 204 og ISO 3310-1. Hovedsortiment iht ISO 565 (mesh åbninger)
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 50mm
Til brug med (applikation) Til dimensionering af aggregater, nødder, hasselnød, frugt
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Mesh materiale Rustfrit stål