Få mere at vide
RETSCH 200 dia. x 25 mmH testsigte i rustfrit stål
Artikelnummer. 10660272 Shop alle Retsch produkter
Porestørrelse:
1 mm
1,18 mm
1,4 mm
1,7 mm
2 mm
2,36 mm
2,8 mm
3,35 mm
355μ m
4 mm
425μ m
4,75 mm
500μ m
5,6 mm
600μ m
6,3 mm
6,7 mm
710μ m
8 mm
850μ m
9,5 mm
11,2 mm
12,5 mm
13,2 mm
16 mm
19 mm
22,4 mm
25 mm
26,5 mm
31,5 mm
37,5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10660272
Brand: RETSCH 60.123.001000
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 1 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ASTM E 11
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Shaker AS 300
Højde (metrisk) 25 mm
Til brug med (applikation) Til separation, fraktionering, partikelstørrelsesbestemmelse
Diameter (metrisk) Udvendig 200 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål