Få mere at vide
200,8 Kalibreringsstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml i 1% HNO3, VHG™
Beskrivelse
200,8 Kalibreringsstandard B: Ag, Ba @ 10 μg/ml i 1% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium/Silver |
| CAS | 7440-39-3, 7440-22-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium/Silver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Barium 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL |